Merck
Z650463
Hirschmann® measuring cylinders, Class B
volume 5000 mL, accuracy: 37.5 mL, amber graduations
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
borosilicate glass
hexagonal glass base
特徴
subdivision 50 mL
メーカー/製品名
Hirschmann 220 01 97
利用可能性
available only in EU
容積測定範囲
5000 mL, accuracy: 37.5 mL
L
650 mm
amber graduations
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With spout and short line graduation. Calibrated to contain (TC, IN) according to DIN 12 680 T1.
法的情報
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)