Merck
Z648418
Quickfit® vertical receiver adapter
joint: ST/NS 24/29
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
ジョイント
joint: ST/NS24/29
メーカー/製品名
Quickfit RA 13/33/SC
利用可能性
not available in USA and Canada
詳細
Vacuum connection with screw-thread adapter for flexible tubing.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)