Merck
Z645303
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 3.0, 3.0mm, 1/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥96,090
¥96,090
出荷予定日2025年4月13日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥96,090
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.74
¥96,090
出荷予定日2025年4月13日
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 2939500
サイズ
3.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)