Merck
Z620254
DURAN culture tubes
H × diam. 160 mm × 16 mm
別名:
261352151
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.22
物質
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
無菌性
non-sterile
特徴
neck thread external thread
DIN thread 18
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
DURAN® 261352151
DURAN®
H ×直径
160 mm × 16 mm
キャパシティ
20 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Duran®ホウケイ酸ガラス製です。スクリューキャップが付属します。
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)