Merck
Z615684
Julabo® 水浴試験用チューブラック
to fit 90 test tubes, for water baths, diam. 12-13 mm, polypropylene
別名:
tube holder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥23,300
¥23,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥23,300
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.77
¥23,300
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
特徴
Holds 90 x 12-13 mm tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 8970381
パラメーター
+80 °C temp. limit
直径
12-13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polypropylene tray and test tube inserts for use up to +80 °C. When tempering solvent-containing or acidic samples above 60 °C, it is recommended that stainless steel test tube inserts are used, as the plastic can be attacked.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)