Merck
Z609668
Bohlender screw caps
GL 25 thread
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
メーカー/製品名
Bohlender
利用可能性
not available in USA and Canada
フィッティング
GL 25 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
未使用のPTFE膜ガスケット付きのこのPPS製ネジブタは、最高250°Cの温度でも高い機械的ストレスに耐えられます。このガスケットは、多方向性の繊維パターンを持つPTFE膜からなります。媒体が曝露するのはPTFE膜のみです。
法的情報
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH