Merck
Z569860
2Mag BioMIX用ミックスコントロール20 コントロールユニット
AC/DC input 100 - 240 V AC, US/Japan plug
別名:
control unit, power bank, power unit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
製品Z569860は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
stainless steel plate
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
2mag 90200
パラメーター
100-1600 rpm speed
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Control unit with 20 watts power
  • Speed range from 100 up to 1,600 rpm
  • Jerk-free stirring also at low speeds
  • Power setting (4-steps) for high power with regard to large and viscous stirring amounts and reduced power for the warming-free continuous operation of MIXdrive stirring drives
  • Clear digital display for speed- and power settings
  • SoftStart for reliable catching/centering and safe accelerating of the stirring bar
  • QuickSet for quick setting of start- and maximum speed, automatic memory function to save the last settings, resistant stainless steel housing, easy to clean
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)