Z569712
別名:
W082130
1 of 10
Z569704
Wheaton 1L HDPEボトル用キャップ
BR128762
BRAND® wide-mouth bottles, PFA
Sigma-Aldrich
15-0590
ヨウ素
DWKBWH0500PN
Azlon HDPE Wide Neck Round Bottles
DWK231852404
Reagent Bottle, Wide Neck
NIST2192A
炭酸ナトリウム
USP
1613757
無水炭酸ナトリウム
09-1450
エチレンジアミン四酢酸 二ナトリウム塩 溶液
13-1640
塩酸
451614
WHEATON®
1 L
DWK Life Sciences ガラス器具・製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.