Merck
Z569461
Wilmad® 同軸インサート、インナーチューブ
O.D. × I.D. 2.97 mm × 1.96 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,413
¥4,413
出荷予定日2025年6月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,413
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
¥4,413
出荷予定日2025年6月01日
メーカー/製品名
Wilmad 518-inner tube only
外径 × 内径
2.97 mm × 1.96 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Coaxial insert, inner tube.
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)