Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
おすすめの製品
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
Plas-Labs 825-UVC
テクニック
PCR: suitable
inner chamber W × D × H
23.5 in. (597 mm) × 17 in. (432 mm) × 21 in. (530 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- 2枚の白いアクリル板の棚、各 (5 x 23 mm)および(7 x 23 mm)が備え付けられていおり、そのうち一つはピペット置きとして使用可能です。
- 側面のパネルは取り外し可能で、ノブがついています。
- 安全のため、チャンバーのドアを開けた際には、UVライトが消えるようにセンサーが備わっています。
- 自動タイマー
- 2Ampの回線ブレーカーを備えています。
- 側面と背面の壁は一体の0.375in.(9.5mm)の厚さのアクリル製で、長期に渡り、剛性、耐久性および保護性を保ちます。
- 底面のトレイは受け皿として置かれています。
- 研究装置の大きな部分の導入が可能なように、装置を囲む箱型部分および天井部は取り外し可能となっています。
- UVの波長は254nmです。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Do you have a supplier manual for the Plas-Labs PCR UV chamber (product Z566195)?
1 回答-
Attached is the manual for the Plas-Labs PCR UV chamber (product Z566195, which is the Plas-Labs, 825-UVC). The document contains general information and operation details.