Merck
Z558265
Sigma-Aldrich
Suba-Seal® セプタム
blue rubber, Suba-Seal® 33, fits neck I.D., 17.5 mm, for use with Sure-Seal bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥29,300
¥29,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥29,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
¥29,300
Check Cart for Availability
物質
blue rubber
特徴
fits neck I.D. 17.5 mm
for use with Sure-Seal bottles
メーカー/製品名
Suba-Seal® 33
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
溝付きストッパ-のある、最高品質の折り返し型ゴムキャップとしてよく知られているSuba-Sealブランドは、シグマ アルドリッチが独占的に提供しています。嫌気条件、禁水条件での化学的操作に最適です。ノンコアリングニ-ドルを用いると、ゴムの弾力で穴がふさがり、空気と湿気を遮断して容器の内容物を外気から守ります。
容器のネック部分を外側から締められるように成形された折り返しフランジが付いており、中空のプラグ上にある環状の溝と併せて、二重に密封性を高めます。プラグにある環状の溝がネックの内壁に押しつけられて、それぞれの溝で吸着的に密封されます。
注: 口径の大きいトランスファ-ニ-ドルを使用する際には、安全のため、wrap-it tieを使用して、ボトルやフラスコ開口部のセプタムを固定することをお勧めします。Wrap-it tieおよび付属アクセサリ-の製品リストをご覧ください。
法的情報
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)