Merck
Z557587
Sigma-Aldrich
Aldrich® pear-shaped splash-guard adapter
capacity 100 mL, female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥30,900
¥30,900
出荷予定日2025年5月22日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥30,900
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥30,900
出荷予定日2025年5月22日
ジョイント
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS24/40
詳細
anti-climb
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Application: for use between the vapor tube and rotary evaporator flask to prevent solvent from being drawn into condenser in case of "bumping. Tapered sidewalls eliminate hold up common to round style adapters and permits continuous washing with condensed solvent.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)