Merck
Z557137
Julabo® immersion circulators-heating, M models
MB, AC/DC input 115 V AC, temp. range 20-100 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
AC/DC入力
115 V (AC)
物質
stainless steel plate
メーカー/製品名
MB
Julabo 9142000
利用可能性
not available in EU
温度測定範囲
20-100 °C
パラメーター
0.12 bar pump pressure
10 L/min pump flow
20-100 °C temp. range
±0.02 °C temp. stability
W × L × H
13 cm × 15 cm × 33 cm
キャパシティ
50 L
重量
3.3 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
容量 50 L以下のバスタンクに適合します。バスへの装着に使用するクランプは 26 mm以下の壁厚に適合します。浸漬の深さは16.5~14.5 cmの範囲で調節することができます(スリーブが付属します)。バス内の液体の均一混合と省スペース設計。外部循環路への温液の供給にはJulaboポンプセットを使用してください。
TopTechシリーズ、MBモデルおよびMCモデルの特長:
  • 高輝度LEDディスプレイに実測値と設定値を表示。最小目盛:0.1°C
  • 動作停止温度を設定可能。低液量時保護機能を搭載
  • ドリフト補償機能によるPID 2温度制御
  • ポンプ圧:0.12 bar
  • 実測値、2つの設定点、上限および下限警告、ポンプステージ、較正、およびプログラム機能をキーパッドで設定
  • RS232インターフェースを介したオンライン通信
  • 低液面保護機能:シャットダウン前にバスに再充填する機能
  • 絶対温度較正点(3点):内部および外部測定点に登録された温度を簡単に補正
  • MCモデルではポンプ圧の制御およびポンプ容量の電子制御が可能
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)