Merck
Z555029
Sigma-Aldrich
Open-edged fritted disc for Aldrich® Buchner VerSAfunnels
disc diam. 24 mm, porosity 10-20 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
ディスク直径
24 mm
厚さ
7.5 mm
ポアサイズ
10-20 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
VerSAFunnel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)