Merck
Z549592
Sigma-Aldrich
ストップコックアダプター
glass side-port stopcock, joint: ST/NS 29/32
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥17,300
¥17,300
出荷予定日2025年4月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥17,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥17,300
出荷予定日2025年4月30日
物質
glass side-port stopcock
ジョイント
joint: ST/NS29/32
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glass and PTFE stopcocks have a 2 mm bore and accommodate 1/4 in. I.D. tubing. Can be used in vacuum or atmospheric applications.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)