Merck
Z548111
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
別名:
フィルター漏斗
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥60,600
¥60,600
出荷予定日2025年4月12日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥60,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
¥60,600
出荷予定日2025年4月12日
ジョイント
joint: ST/NS24/40
キャパシティ
600 mL
ディスク直径
90 mm
ポアサイズ
10-20 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)