Merck
Z547034
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 4-8 μm, joint: ST/NS 24/40
別名:
フィルター漏斗
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥50,200
¥50,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥50,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
¥50,200
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS24/40
キャパシティ
350 mL
ディスク直径
80 mm
ポアサイズ
4-8 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)