物質
green (chloroprene)
green gloves
サイズ
9‑9.5 XL
無菌性
non-sterile
non-sterile
特徴
disposable
latex free
powder-free
包装
pack of 100 ea (boxes of 100)
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Microflex NPG-888-XL
L × 厚み
9.7 in. (245 mm) × 5.1 mil (0.13 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NeoProは、合成繊維の完全性と天然ゴムの感覚を備えた最初で唯一の非ラテックス手袋です。Microflexだけに採用されているNeoPro独自の配合が、薄膜疲労特性(天然ゴムとその特質を模倣する「メモリー」)を生み、手の作業性、触覚の感度、快適さ、使い心地を向上しました。
- 独自の配合による非常に均一な薄膜
- 優れた手の作業性と触覚の感度を実現
- より安全なグリップのため全体に織り目加工
- 天然ゴムラテックス製ではなく、合成クロロプレン化合物
- 両手用で、ビード加工の裂けにくいカフ
法的情報
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
NeoPro is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ