Merck
Z532142
Sigma-Aldrich
Aldrich® ガラスストップコック付きシングルバンクマニホールド
Standard manifold, positions, 4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥110,000
¥110,000
出荷予定日2025年5月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥110,000
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.79
¥110,000
出荷予定日2025年5月01日
特徴
positions 4
L
400 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シングルバンクマニホールドには口径4 mmのガラス製活栓が付いてきます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)