Merck
Z517739
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with stopcock on pressure-equalization arm
capacity 1 L, joint: ST/NS 29/32
別名:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥194,000
¥194,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥194,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
¥194,000
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS29/32
H
560 mm
外径
80 mm
キャパシティ
1 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With T-bore stopcock on pressure-equalization arm and 0-3 mm PTFE needle stopcock.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)