Merck
Z514942
ゴムアダプタースリーブ、Kimax® High Strength 遠心チューブ用
別名:
45550-30
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥10,700
¥10,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥10,700
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.11
¥10,700
Check Cart for Availability
特徴
Holds 30 mL tubes
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Kimble® 45550-30
Kimble®
テクニック
centrifugation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
30mL Centrifuge Tube Rubber Adapter Sleeve
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)