Merck
Z511145
Sigma-Aldrich
Solid-phase peptide synthesis flask
capacity 1,000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.24
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Cap
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
1,000 mL
直径× H
115 mm × 200 mm , + - 3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
完全なスターラーにより、媒体の完全な懸濁が可能です
上下端に85 mmの大型の開口部があるため、装填時や洗浄時のアクセスを容易に行えます。特長として、取り外し可能なフリット製ディスク、大口径の1/4回転ボトムバルブなどを備え、迅速に濾過、洗浄します。反応物の追加または気体の注入のため、さらに2つのポートを用意しています。完成品の部品には、トップキャップ、漏斗、90 mmの粗いフリット製スターラー装置、1/4インチの3フィートPTFE製チューブ、1/4インチナットおよび金環などが含まれます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)