Merck
Z507857
Round-bottom flask with side port
capacity 5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,557
¥9,557
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,557
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥9,557
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Screw cap
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 9592-35
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
首が一つのフラスコは、ネジ式<ST/>14/10ジョイントと、PTFE表面のシリコーンゴムセプタム付きの追加のサイドポートがあり、簡単に回収や注入を行うことができます。穴付きキャップ、FETFE® O-リングが付属しています。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)