Merck
Z422290
Sigma-Aldrich
Aldrich® concentrator condenser head
Overall H 255 mm, Joints: ST/NS 14/20 (2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
Joints: ST/NS14/20 (2)
全体高
255 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Efficiently condenses vapors for rapid solvent removal. Vapors rise up the inner tube and condense on the highly efficient spiral path.
Features:
• Replaces traditional 3-piece distillation set-up
• Compact size, only 30 cm high
• Use under vacuum or at atmospheric pressure
• Water cooled jacket
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)