Merck
Z418242
Sigma-Aldrich
Aldrich® System 45 Squibb separatory funnel
capacity 1,000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥49,300
¥49,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥49,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
¥49,300
Check Cart for Availability
キャップサイズ
45 mm
キャパシティ
1,000 mL
バルブサイズ
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Improved Squibb type separatory funnel provides an unbreakable, all PTFE valve and drip-tip and has a screw-thread closure at the top. Supplied complete with PTFE valve assembly and screw cap with PTFE-faced silicone liner.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)