Merck
Z416509
Supelco
カラム、フラッシュクロマトグラフフィーアセンブリー用、ねじ式ジョイント付き
capacity 100 mL, With fritted disc (porosity C), joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
NC.05
ジョイント
joint: ST/NS24/40
テクニック
LPLC: suitable
キャパシティ
100 mL
カラム外径 × L
19 mm × 813 mm
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
ねじ込み式ジョイントの動作方法の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)