Merck
Z415588
Sigma-Aldrich
Aldrich® side-arm distilling head
thermometer joint: ST/NS 10/18, joint: ST/NS 14/20
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥20,500
¥20,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥20,500
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥20,500
Check Cart for Availability
ジョイント
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
サイドアームL
150 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
14/20のジョイントには浸漬長50 mmの温度計を、また24/40と29/32のジョイントには浸漬長75 mmの温度計をお勧めします。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)