Merck
Z409103
Sigma-Aldrich
めのう乳鉢および乳棒
Deep form, O.D. 125 mm
別名:
Mortar and Pestle Set
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥221,700
¥221,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥221,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
¥221,700
Check Cart for Availability
物質
agate
D
42 mm
内径
102 mm
外径
125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
表面を研磨された天然めのう製。研究室サンプルや高純度粉末の調製用に優れています。めのう材料は、主にSiO2の組成を持った特別なケイ酸塩です。界面活性剤に耐性があります。熱耐久性は、最大350℃です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5