Merck
Z408433
Scienceware® ROTO-FLO flow indicator
fits tubing, 3/16 ‑ 1/4 in., blue wheel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
20121904
NACRES:
NB.51
詳細
straight tube ends
特徴
fits tubing 3/16 ‑ 1/4 in.
メーカー/製品名
Bel-Art
blue wheel
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
色が付いた羽根車が、液体流または気体流(範囲:0.5~10 L/分)によって自由回転します。透明なPS製。腐食性流体や64°Cを超える温度では使用できません。
法的情報
ROTO-FLO is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP