Merck
Z400645
Supelco
EZSafe® chromatography columns with precision valve
With fritted disc, I.D. × L 15 mm × 250 mm, volume 40 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
NC.05
テクニック
LPLC: suitable
内径 × L
15 mm × 250 mm
穴サイズ
2 mm
容量
40 mL
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
法的情報
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)