Merck
Z317608
Duran® vacuum desiccator plate
metal plate, I.D. 100 mm
別名:
290804606
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質:
metal plate
内径:
100 mm
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
metal plate
メーカー/製品名
DURAN®
Schott
利用可能性
not available in USA and Canada
内径
100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
真空デシケーター用多孔板
特徴および利点
• Complies with DIN EN 10143• Manufactured from stainless steel (1.4301, type 304)• The heat-resistant material allows hot samples to be placed into the desiccator• Rust-free
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)