Merck
Z314633
Fortuna ツベルクリンシリンジ
capacity 1.0 mL, Luer lock tip style
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122000
特徴
graduated 0.01 mL
メーカー/製品名
Fortuna Graf
キャパシティ
1.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)