Merck
Z309281
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26
別名:
FF100/2S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
short
ジョイント
joint: ST/NS19/26
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
case of 5
メーカー/製品名
Quickfit FF 100/2S
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
特徴および利点
  • Complies with ISO 4797 and ISO 1773
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • The flat base allows use with hotplates
  • FF150/3S, FF150/4S, FF150/5S and FF500/2S are supplementary to ISO 4797.
  • Note: These flasks are not suitable for use under a positive or negative pressure
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)