Merck
Z308781
Quickfit® conical flasks
capacity 150 mL, joint: ST/NS 24/29
別名:
FE150/3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
ジョイント
joint: ST/NS24/29
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
without cap
包装
case of 5
メーカー/製品名
Quickfit FE150/3
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
150 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited