Merck
Z307009
Volac® volumetric pipette
volume 2 mL, accuracy: 0.01 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
borosilicate glass
特徴
class AS
(Conforms BS ISO648; batch tested)
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Volac R371/NC/B/5
利用可能性
not available in USA and Canada
容積測定範囲
2 mL, accuracy: 0.01 mL
キャパシティ
2 mL
orange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Color-coded for easy recognition and calibrated to deliver (TD, EX). "Tufftip" treated tips resist damage on knocking.
法的情報
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)