Merck
Z306479
Volac® volumetric flask
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL, certificate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
製品Z306479は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
borosilicate glass
long
ジョイント
joint ST/NS neck12/21
joint stopper12
無菌性
non-sterile
特徴
certificate
class A
closure type PP stopper
包装
case of 5
メーカー/製品名
Poulton & Graf
利用可能性
not available in USA and Canada
容積測定範囲
100 mL, accuracy: 0.10 mL
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Conform to BS1792 and ISO1042. Each Volac flask is individually calibrated and printed, tested for accuracy, and numbered for full traceability, regardless whether Works Correction Certificate of Accuracy is provided. Borosilicate glass, permanent markings, and tooled ground neck fitted with PP stopper.
法的情報
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)