Merck
Z306401
Volac® volumetric flask
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL, certificate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
borosilicate glass flask
ジョイント
joint ST/NS neck10/19
joint stopper10
特徴
certificate
class A
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Poulton & Graf
利用可能性
not available in USA and Canada
容積測定範囲
20 mL, accuracy: 0.04 mL
キャパシティ
20 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Conform to BS1792 and ISO1042. Each Volac flask is individually calibrated and printed, tested for accuracy, and numbered for full traceability, regardless whether Works Correction Certificate of Accuracy is provided. Borosilicate glass, permanent markings, and tooled ground neck fitted with PP stopper.
法的情報
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)