Merck
Z303941
Clips for Quickfit® flat-flange reaction flask lids
For 100 mm bore
別名:
JC100F
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
stainless steel
ラベル
D
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Quickfit JC 100F
利用可能性
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed for securing flat flange joints, these clips have a hinged ′spring wire′ design that tightens using a wing nut.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited