Merck
Z303119
Quickfit® air condenser
L 300 mm, joint: ST/NS 24/29
別名:
FC7/23
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
製品Z303119は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
ジョイント
joint: ST/NS24/29
メーカー/製品名
Quickfit FC 7/23
利用可能性
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
L
300 mm
表面積
200 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらの単純な凝縮器は、沸点が150°Cを超える材料の凝縮に適しています。
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)