Merck
Z285455
Sigma-Aldrich
Aldrich® straight vacuum-distilling adapter
joint: SJ 35/25
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥17,400
¥17,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥17,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥17,400
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: SJ35/25
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With side hose connection and drip-tip. Improves efficiency of evaporation of solvents under reduced pressure when placed between the condenser of a rotary evaporator and a chilled receiving flask. Plug the condenser vacuum take-off exit opposite the receiving flask to eliminate path competition and direct all distillate to the chilled collection flask. SJ 35/25 adapter fits standard Büchi rotary evaporator glassware.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)