Merck
Z279730
Sigma-Aldrich
Suba-Seal® silicone rubber septa
fits neck I.D., 8 mm, joint: ST/NS 10/30
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 EA
¥12,250
¥12,250
単価¥17,500割引30%
出荷予定日2025年4月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
25 EA
¥12,250
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
¥12,250
単価¥17,500割引30%
出荷予定日2025年4月02日
物質
rubber septa (silicone)
translucent septa
ジョイント
joint: ST/NS10/30
特徴
fits neck I.D. 8 mm
メーカー/製品名
Suba-Seal®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
半透明のシリコーンゴム製セプタム:
  • 顔料、ワックス、またはモールド剤を含みません。
  • 高温用途に適しています (200°C連続使用または 400°C断続使用)。
  • 無菌用途のためのオートクレーブ可能
  • 日光やオゾンによる劣化に優れた耐性があります。
反転するフランジが容器のネックの外側をつかみ、中空プラグ上で環状の溝とともに二重シールを進めます。プラグにある環状の溝がボトルネックの内壁に押しつけられ、それぞれの溝が吸引密封点になります。
特徴および利点
  • Translucent silicone rubber septa
  • Contains no pigments, waxes, or molding agents
  • Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
  • Autoclavable for sterile uses
  • Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone
法的情報
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. Can the Suba-Seal silicone rubber septa be sterilized with gamma irradiation?
    1 回答
    1. Our silicone suba seals are generally steam sterilized. Testing has not been done here at Sigma-Aldrich using gamma irradiation. Gamma rays are known to change some physical properties of silicone rubber. Refer to the attached white paper from a leading manufacturer of silicone rubber products. Based on this, it seems gamma irradiation is detrimental to silicone rubber.