Merck
Z275794
Sigma-Aldrich
Nalgene® pipette baskets
size D, max. pipette length 400 mm 16 in.
別名:
pipette cleaning basket, pipette holder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥38,770
¥38,770
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥38,770
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.01
¥38,770
Check Cart for Availability
物質
high-density polyethylene
サイズ
D
特徴
Holds 400 mm pipettes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene DS5241-0040
利用可能性
not available in EU
バスケット外径
133 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rugged HDPE baskets cushion pipettes. Baskets have a perforated screen in base for complete drainage and a handle for safely moving from container to container.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)