Merck
Z272612
Flow control pinch valve
for tubing O.D. 5/16 - 3/8in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.79
物質
Delrin® body
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Metered scale on valve body adjusts fluid from zero to full flow without fluid contact with valve. Calibration is accurate and repeatable. Valve mounts easily on existing soft wall tube lines without fittings or cutting.
法的情報
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)