Merck
Z268429
Sigma-Aldrich
Pall reusable syringe filter holders
diam. 25 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
eCl@ss:
32110206
物質
polyacetal (resin construction)
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Gelman 4320
直径
25 mm
ポアサイズ
(N/A)
フィッティング
Luer inlet and outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reusable plastic filter holders provide an affordable alternative to disposable syringe filters. Autoclavable.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)