Merck
Z267619
Sigma-Aldrich
ラウンドクリスタルウィンドウ
Ge, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
Ge
テクニック
IR spectroscopy: suitable
直径×厚み
13 mm × 2 mm
透過率
5,500-60,000 (wavenumbers (cm-1))
屈折率
n/D 4 (at 2 μm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カットされ研磨された高品質のクリスタルウィンドウ。
A hard, brittle crystal; insoluble in water; well suited for ATR.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)