Merck
Z265926
Sigma-Aldrich
固体ガラスビーズ
soda-lime glass, diam. 3 mm
別名:
sida-lime beads
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥7,949
¥7,949
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥7,949
About This Item
UNSPSCコード:
41102422
NACRES:
NB.43
¥7,949
Check Cart for Availability
物質
soda-lime glass
包装
pack of 1 ea
直径
3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
蒸留カラム充填剤、混合ビーズおよび沸騰石としての使用に。454 gの各箱の梱包容量は約360 cm3です。ビーズサイズの変動は+/-10%。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aline Fastrès et al.
BMC microbiology, 20(1), 84-84 (2020-04-12)
Literature about the lung microbiota (LM) in dogs is sparse. Influence of breed and living conditions on the LM in healthy dogs is currently unknown, as well as the influence of chronic respiratory diseases such as canine idiopathic pulmonary fibrosis
Joshua A Weinstein et al.
Cell, 178(1), 229-241 (2019-06-25)
Analyzing the spatial organization of molecules in cells and tissues is a cornerstone of biological research and clinical practice. However, despite enormous progress in molecular profiling of cellular constituents, spatially mapping them remains a disjointed and specialized machinery-intensive process, relying