Merck
Z264768
Sigma-Aldrich
Hydrion® Brilliant pH dip stiks
pH range 1-14
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113034
NACRES:
NB.79
特徴
non-bleeding: no
refill: no
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Hydrion
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
pH範囲
1-14
検出方法
colorimetric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Direct reading pH stick with clear, bright color matches over the desired pH range.
法的情報
Hydrion is a registered trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)