Merck
Z261416
Sigma-Aldrich
マニュアルガスコントロールバルブ
stainless steel, CGA Inlet size 330, female ¼ in. outlet
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥78,900
¥78,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥78,900
About This Item
UNSPSCコード:
41112404
NACRES:
NB.51
¥78,900
Check Cart for Availability
物質
stainless steel
入口圧力測定範囲
≤3,000 psig
CGA注入口サイズ
330
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Provides an economical means of controlling gas flow directly from the cylinder. Manufactured with SS or Monel® bodies to accommodate corrosive gases that cannot be run through a regulator. Valve stem packing is PTFE. Hose barb outlet.
警告
Control valves do not regulate pressure, they only control flow.
法的情報
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)