Merck
Z260231
FORTUNA® Optifix® Safety ボトルトップディスペンサー
Safety model, volume 10-50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥222,700
¥222,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥222,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥222,700
Check Cart for Availability
特徴
subdivision 1.0 mL
メーカー/製品名
Fortuna Graf 101.107-48
容積測定範囲
10-50 mL
容量
10-50 mL
フィッティング
GL 40
GL 45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For dispensing strong acids and aggressive chemicals
Features:
  • PTFE encased dispensing piston with sealing lip at its end
  • FIX adapter made of PTFE
  • Valve block made of PTFE, no metal springs in the valve - no corrosion
  • Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with plastic-protection against breakage
  • Ergonmic finger protection cap
  • Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
Supplied as Optifix® Safety dispenser, 2 PTFE adapters GL40 + GL45 & 1 PTFE intake tube
法的情報
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)