Z260126
FORTUNA® Optifix® Solvent ボトルトップディスペンサー
Solvents model, volume 2-10 mL
別名:
Bottle-Top Dispenser, Liquid Dispensing System, Solvent Dispenser
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥118,600
¥118,600
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥118,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥118,600
Check Cart for Availability
おすすめの製品
詳細
For dispensing solvents
Features:
Features:
- Dispensing piston made of glass
- Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with plastic-protection against breakage
- Fully positional FIX adapter made of white PP for dispensers up to 10 mL or solid white PTFE for dispensers from 30 - 500 mL size
- Valve block made of PTFE, no metal springs in the valve - no corrosion
- Ergonomic finger protection cap
- Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
- Optifix Solvent dispenser available up to 500 mL
法的情報
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック